Tlačiť
2,4,6-Trifluoroanisole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1,3,5-Trifluoro-2-methoxybenzene, 1-Methoxy-2,4,6-trifluorobenzene
PC0511-10G PC0511-5G PC0511-1G
APOSPC0511-10GEA 191.34 EUR
APOSPC0511-10G APOSPC0511-5G APOSPC0511-1G
2,4,6-Trifluoroanisole 98%
2,4,6-Trifluoroanisole
Vzorec: C₇H₅F₃O
Teplota vzplanutia: 35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631502
Číslo CAS: 219998-30-8
OSN: 3271
ADR: 3,III