Tlačiť
2,3,4-Trifluoroanisole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1,2,3-Trifluoro-4-methoxybenzene
PC0507-25G PC0507-5G PC0507-100G
APOSPC0507-25GEA 278.78 EUR
APOSPC0507-25G APOSPC0507-5G APOSPC0507-100G
2,3,4-Trifluoroanisole 98%
2,3,4-Trifluoroanisole
Vzorec: C₇H₅F₃O
Teplota varu: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042396
Číslo CAS: 203245-16-3