Tlačiť
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0494-1G PC0494-25G PC0494-5G
APOSPC0494-1GEA 24.95 EUR
APOSPC0494-1G APOSPC0494-25G APOSPC0494-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 99%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Teplota tavenia: 164…166 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01090994
Číslo CAS: 319-60-8