Tlačiť
8-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0482-1G PC0482-250MG
APOSPC0482-1GEA 246.34 EUR
APOSPC0482-1G APOSPC0482-250MG
8-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆FNO₃
Mw: 207.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00218201
Číslo CAS: 63010-70-8