Tlačiť
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0480-1G PC0480-5G PC0480-10G
APOSPC0480-1GEA 39.74 EUR
APOSPC0480-1G APOSPC0480-5G APOSPC0480-10G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃
Mw: 253.06 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631609
Číslo CAS: 261952-17-4
OSN: 3265
ADR: 8 III