Tlačiť
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC0479-1G PC0479-5G PC0479-10G PC0479-25G PC0479-100G
APOSPC0479-1GEA 0 EUR
APOSPC0479-1G APOSPC0479-5G APOSPC0479-10G APOSPC0479-25G APOSPC0479-100G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃
Teplota varu: 72 °C/1mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631608
Číslo CAS: 261952-16-3
OSN: 3265
ADR: 8,III