Tlačiť
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC0470-1G PC0470-5G PC0470-25G
APOSPC0470-1GEA 64.89 EUR
APOSPC0470-1G APOSPC0470-5G APOSPC0470-25G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O
Mw: 190.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631603
Číslo CAS: 261952-12-9