Tlačiť
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC0467-5G PC0467-1G
APOSPC0467-5GEA 283.6 EUR
APOSPC0467-5G APOSPC0467-1G
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃O
Mw: 222.591 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD1631600
Číslo CAS: 261952-09-4