Tlačiť
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0460-25G PC0460-1G PC0460-5G
APOSPC0460-25GEA 132.77 EUR
APOSPC0460-25G APOSPC0460-1G APOSPC0460-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃N
Teplota tavenia: 60…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631597
Číslo CAS: 261952-06-1
OSN: 3439
ADR: 6.1,III