Tlačiť
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0459-1G PC0459-5G
APOSPC0459-1GEA 157.82 EUR
APOSPC0459-1G APOSPC0459-5G
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃N
Mw: 185.15
Teplota tavenia: 22…28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631596
Číslo CAS: 261952-05-0
OSN: 3439
ADR: 6.1 II