Tlačiť
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0456-5G PC0456-10G PC0456-1G
APOSPC0456-5GEA 307.23 EUR
APOSPC0456-5G APOSPC0456-10G APOSPC0456-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃N
Mw: 185.15
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631595
Číslo CAS: 261952-04-9
OSN: 3276
ADR: 6.1 III