Tlačiť
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0455-1G PC0455-250MG
APOSPC0455-1GEA 66.49 EUR
APOSPC0455-1G APOSPC0455-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃N
Mw: 185.15
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631594
Číslo CAS: 261952-03-8
OSN: 3276
ADR: 6.1 III