Tlačiť
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0454-10G PC0454-5G PC0454-25G
APOSPC0454-10GEA 49.67 EUR
APOSPC0454-10G APOSPC0454-5G APOSPC0454-25G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃N
Mw: 185.15
Teplota tavenia: 27…31 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631593
Číslo CAS: 261952-02-7
OSN: 3439
ADR: 6.1 III