Tlačiť
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0450-25G PC0450-5G
APOSPC0450-25GEA 94.93 EUR
APOSPC0450-25G APOSPC0450-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Mw: 204.15 g/mol
Teplota tavenia: 175…178 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631592
Číslo CAS: 261952-01-6