Tlačiť
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0449-5G PC0449-10G PC0449-1G PC0449-25G
APOSPC0449-5GEA 114.56 EUR
APOSPC0449-5G APOSPC0449-10G APOSPC0449-1G APOSPC0449-25G
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Mw: 204.15 g/mol
Teplota tavenia: 135…141 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631591
Číslo CAS: 120985-64-0