Tlačiť
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0446-1G PC0446-25G PC0446-5G
APOSPC0446-1GEA 24.91 EUR
APOSPC0446-1G APOSPC0446-25G APOSPC0446-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Mw: 204.15 g/mol
Teplota tavenia: 106…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631588
Číslo CAS: 62089-35-4