Tlačiť
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Methyl-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0422-25G PC0422-5G PC0422-100G
APOSPC0422-25GEA 66.59 EUR
APOSPC0422-25G APOSPC0422-5G APOSPC0422-100G
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631684
Číslo CAS: 89976-12-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III