Tlačiť
[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0420-1G PC0420-5G
APOSPC0420-1GEA 149.81 EUR
APOSPC0420-1G APOSPC0420-5G
[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol 97%
[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Vzorec: C₉H₉F₃O₂
Mw: 206.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631546
Číslo CAS: 261951-94-4