Tlačiť
2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0417-1G PC0417-5G
APOSPC0417-1GEA 49.74 EUR
APOSPC0417-1G APOSPC0417-5G
2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₁₄H₁₂F₃NO₂
Mw: 283.25
Teplota tavenia: 73…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00792432
Číslo CAS: 62966-74-9