Tlačiť
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)anisole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-methoxybenzotrifluoride, 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)bromobenzene
PC0413-100G PC0413-25G PC0413-5G
APOSPC0413-100GEA 197.75 EUR
APOSPC0413-100G APOSPC0413-25G APOSPC0413-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)anisole 98%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Teplota varu: 120 °C/30mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631579
Číslo CAS: 1514-11-0