Tlačiť
2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0412-5G PC0412-100G PC0412-25G
APOSPC0412-5GEA 28.28 EUR
APOSPC0412-5G APOSPC0412-100G APOSPC0412-25G
2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid 98%
2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
Mw: 170.14
Teplota tavenia: 85…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00671764
Číslo CAS: 137654-21-8