Tlačiť
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0409-100G PC0409-25G PC0409-5G
APOSPC0409-100GEA 94.67 EUR
APOSPC0409-100G APOSPC0409-25G APOSPC0409-5G
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril 99%
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Vzorec: C₇H₄FNO
Teplota tavenia: 123…126 °C
Hustota: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192177
Číslo CAS: 82380-18-5
EINECS: 422-810-7
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III