Tlačiť
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide, MBDSTFA
PC0406-100G PC0406-25G PC0406-5G
APOSPC0406-100GEA 274.77 EUR
APOSPC0406-100G APOSPC0406-25G APOSPC0406-5G
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) 97%
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
GC derivatising agent for silylation of hydroxy, carboxy, thio & primary and secondary amines.
Vzorec: C₉H₁₈F₃NOSi
Teplota varu: 168…170 °C
Hustota: 1,023 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009671
Číslo CAS: 77377-52-7
OSN: 1993
ADR: 3,III