Tlačiť
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [Bis(trifluoroacetoxy)](phenyl)iodane
PC0403-100G PC0403-25G
APOSPC0403-100GEA 99.48 EUR
APOSPC0403-100G APOSPC0403-25G
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene 97%
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene
Used to estimate asparagine and glutamine in peptides and proteins.
Vzorec: C₁₀H₅F₆IO₄
Teplota tavenia: 122…125 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009672
Číslo CAS: 2712-78-9
EINECS: 220-308-9