Tlačiť
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0400-25G PC0400-5G PC0400-100G
APOSPC0400-25GEA 165.83 EUR
APOSPC0400-25G APOSPC0400-5G APOSPC0400-100G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO
Mw: 201.15 g/mol
Teplota tavenia: 98…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631575
Číslo CAS: 261951-87-5
OSN: 3439
ADR: 6.1 III