Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)-4-anisidine, 5-Amino-2-methoxybenzotrifluoride, 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline, 3-(Trifluoromethyl)-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-(trifluoromethyl)anisole
PC0397-1G PC0397-5G PC0397-10G
APOSPC0397-1GEA 24.95 EUR
APOSPC0397-1G APOSPC0397-5G APOSPC0397-10G
3-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 98%
3-(Trifluoromethyl)-p-anisidine
Vzorec: C₈H₈F₃NO
Teplota varu: 112 °C/18mmHg
Teplota tavenia: 58…59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043460
Číslo CAS: 393-15-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III