Tlačiť
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0394-1G PC0394-5G PC0394-10G
APOSPC0394-1GEA 82.92 EUR
APOSPC0394-1G APOSPC0394-5G APOSPC0394-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₄
Mw: 257.03
Teplota varu: 53 °C/1mmHg
Teplota tavenia: 39…44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631568
Číslo CAS: 261951-84-2
OSN: 3261
ADR: 8 III