Tlačiť
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0391-1G PC0391-5G PC0391-10G
APOSPC0391-1GEA 130.98 EUR
APOSPC0391-1G APOSPC0391-5G APOSPC0391-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
Mw: 226.56 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631458
Číslo CAS: 261951-82-0
OSN: 1760
ADR: 8 III