Tlačiť
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0390-1G PC0390-5G PC0390-10G
APOSPC0390-1GEA 24.95 EUR
APOSPC0390-1G APOSPC0390-5G APOSPC0390-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Vzorec: C₈H₃F₄N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631566
Číslo CAS: 261951-81-9
ADR: 6.1,III