Tlačiť
α,α,α,3-Tetrafluoro-o-toluic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC0388-1G PC0388-5G PC0388-25G
APOSPC0388-1GEA 36.45 EUR
APOSPC0388-1G APOSPC0388-5G APOSPC0388-25G
α,α,α,3-Tetrafluoro-o-toluic acid 97%
α,α,α,3-Tetrafluoro-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Mw: 208.11
Teplota tavenia: 119…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631565
Číslo CAS: 261951-80-8