Tlačiť
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-5-methoxybenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0385-1G PC0385-25G PC0385-5G
APOSPC0385-1GEA 41.72 EUR
APOSPC0385-1G APOSPC0385-25G APOSPC0385-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₈H₆F₄O
Teplota vzplanutia: 67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631405
Číslo CAS: 127271-65-2