Tlačiť
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Fluoro-5-methoxybenzotrifluoride
PC0384-10G PC0384-25G PC0384-1G
APOSPC0384-10GEA 191.07 EUR
APOSPC0384-10G APOSPC0384-25G APOSPC0384-1G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 95%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₈H₆F₄O
Mw: 194.13
Teplota vzplanutia: 52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631491
Číslo CAS: 261951-79-5
OSN: 1993
ADR: 3 III