Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC0381-5G PC0381-1G
APOSPC0381-5GEA 120.97 EUR
APOSPC0381-5G APOSPC0381-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₈H₆F₄O
Mw: 194.13
Teplota varu: 151
Teplota tavenia: -15
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631564
Číslo CAS: 261951-78-4