Tlačiť
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-3-fluorobenzotrifluoride, α,α,α,2-Tetrafluoro-p-toluidine, 4-Amino-alpha,alpha,alpha,3-tetrafluorotoluene, 4-Amino-α,α,α,3-tetrafluorotoluene
PC0379-100G PC0379-25G PC0379-5G
APOSPC0379-100GEA 588.02 EUR
APOSPC0379-100G APOSPC0379-25G APOSPC0379-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄N
Mw: 179.12
Teplota varu: 55 °C/0.3mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01631629
Číslo CAS: 69409-98-9