Tlačiť
4-Fluoro-DL-phenylglycine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-DL-α-phenylglycine, 4-Fluorophenylglycine, H-DL-Phg(4-F)-OH
PC0378-5G PC0378-100G PC0378-25G
APOSPC0378-5GEA 24.95 EUR
APOSPC0378-5G APOSPC0378-100G APOSPC0378-25G
4-Fluoro-DL-phenylglycine 98%
4-Fluoro-DL-phenylglycine
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066444
Číslo CAS: 7292-73-1
EINECS: 230-724-4