Tlačiť
(5-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0371-1G PC0371-5G PC0371-25G
APOSPC0371-1GEA 58.16 EUR
APOSPC0371-1G APOSPC0371-5G APOSPC0371-25G
(5-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 97%
(5-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₉FO₂
Teplota tavenia: 120…123 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631530
Číslo CAS: 261951-75-1