Tlačiť
5-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(5-Fluoro-2-methylphenyl)acetonitrile
PC0369-5G PC0369-1G
APOSPC0369-5GEA 99.48 EUR
APOSPC0369-5G APOSPC0369-1G
5-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 97%
5-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile
Vzorec: C9H8FN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631529
Číslo CAS: 80141-97-5
OSN: 3276
ADR: 6.1,III