Tlačiť
3-Fluoro-4-methylcinnamic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)acrylic acid
PC0366-10G PC0366-5G PC0366-1G
APOSPC0366-10GEA 283.6 EUR
APOSPC0366-10G APOSPC0366-5G APOSPC0366-1G
3-Fluoro-4-methylcinnamic acid 98%
3-Fluoro-4-methylcinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₉FO₂
Mw: 180.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631413
Číslo CAS: 261951-72-8