Tlačiť
5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-methylbenzene
PC0365-25G PC0365-5G PC0365-1G
APOSPC0365-25GEA 204.29 EUR
APOSPC0365-25G APOSPC0365-5G APOSPC0365-1G
5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 97%
5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrF
Mw: 203.05
Teplota varu: 84…85 °C/8mmHg
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01631528
Číslo CAS: 261951-71-7
OSN: 3265
ADR: 8 II