Tlačiť
2-Chloro-5-fluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0364-100G PC0364-25G PC0364-500G
APOSPC0364-100GEA 81.43 EUR
APOSPC0364-100G APOSPC0364-25G APOSPC0364-500G
2-Chloro-5-fluorobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClFO₂
Teplota tavenia: 147…150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00156967
Číslo CAS: 2252-50-8