Tlačiť
4-Fluoro-3-methylbenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-methylbenzene
PC0363-10G PC0363-1G PC0363-5G PC0363-25G
APOSPC0363-10GEA 322.05 EUR
APOSPC0363-10G APOSPC0363-1G APOSPC0363-5G APOSPC0363-25G
4-Fluoro-3-methylbenzyl bromide
4-Fluoro-3-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrF
Mw: 203.05
Teplota varu: 80 °C/3mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631425
Číslo CAS: 261951-70-6
OSN: 3265
ADR: 8 II