Tlačiť
4-Chloro-3-fluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0361-25G PC0361-5G
APOSPC0361-25GEA 63.38 EUR
APOSPC0361-25G APOSPC0361-5G
4-Chloro-3-fluoroaniline 98%
4-Chloro-3-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅ClFN
Teplota varu: 226 °C
Teplota tavenia: 59…61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01090987
Číslo CAS: 367-22-6
EINECS: 206-683-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III