Tlačiť
3-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methylbenzene
PC0360-10G PC0360-50G PC0360-5G
APOSPC0360-10GEA 132.59 EUR
APOSPC0360-10G APOSPC0360-50G APOSPC0360-5G
3-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
3-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrF
Mw: 203.05
Teplota varu: 77 °C/3mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631534
Číslo CAS: 145075-44-1
OSN: 3261
ADR: 8 III