Tlačiť
4-Fluoro-3-methylbenzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (4-Fluoro-3-methylphenyl)methanamine
PC0357-100G PC0357-25G PC0357-5G
APOSPC0357-100GEA 198.96 EUR
APOSPC0357-100G APOSPC0357-25G APOSPC0357-5G
4-Fluoro-3-methylbenzylamine 97%
4-Fluoro-3-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Mw: 139.17 g/mol
Teplota varu: 145 °C
Hustota: 1.059 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631490
Číslo CAS: 261951-68-2
OSN: 2735
ADR: 8 III