Tlačiť
3-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Fluoro-4-methylphenyl)methanol
PC0351-10G PC0351-1G PC0351-5G PC0351-25G
APOSPC0351-10GEA 181.45 EUR
APOSPC0351-10G APOSPC0351-1G APOSPC0351-5G APOSPC0351-25G
3-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
3-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO
Mw: 140.16
Teplota tavenia: 33…36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631533
Číslo CAS: 192702-79-7