Tlačiť
2,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4,5-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC0349-100G PC0349-25G PC0349-5G
APOSPC0349-100GEA 183.31 EUR
APOSPC0349-100G APOSPC0349-25G APOSPC0349-5G
2,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂ClF₃O₂S
Hustota: 1,657 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077600
Číslo CAS: 220227-21-4
OSN: 3265
ADR: 8,II