Tlačiť
4-Fluoro-m-toluic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0345-25G PC0345-5G
APOSPC0345-25GEA 28.28 EUR
APOSPC0345-25G APOSPC0345-5G
4-Fluoro-m-toluic acid
4-Fluoro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₇FO₂
Teplota tavenia: 164…169 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631424
Číslo CAS: 403-15-6