Tlačiť
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-m-tolylaldehyde, 4-Fluoro-3-tolualdehyde, 4-Fluoro-m-tolualdehyde
PC0340-100G PC0340-25G PC0340-5G
APOSPC0340-100GEA 213.5 EUR
APOSPC0340-100G APOSPC0340-25G APOSPC0340-5G
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO
Mw: 138.14
Teplota varu: 208 °C
Hustota: 1.132 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631431
Číslo CAS: 135427-08-6