Tlačiť
3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-4-tolualdehyde, 3-Fluoro-p-tolylaldehyde, 3-Fluoro-p-tolualdehyde
PC0339-100G PC0339-25G
APOSPC0339-100GEA 249.15 EUR
APOSPC0339-100G APOSPC0339-25G
3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde 96%
3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO
Mw: 138.14
Teplota varu: 206 °C
Hustota: 1.133 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631532
Číslo CAS: 177756-62-6