Tlačiť
3'-Fluoro-4'-methylacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0338-25G PC0338-5G PC0338-1G
APOSPC0338-25GEA 448.46 EUR
APOSPC0338-25G APOSPC0338-5G APOSPC0338-1G
3'-Fluoro-4'-methylacetophenone 98%
3'-Fluoro-4'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₉FO
Teplota tavenia: 31…34 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631411
Číslo CAS: 42444-14-4